Learn More
Dextropropoxifeno EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Dextropropoxifeno EP Impureza C (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyroxyphene Hydrochloride |
| CAS | 2732346-98-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Butyroxyphene Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H31 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride (Butyroxyphene Hydrochloride), Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP), Dextropropoxyphene Imp. C (EP), (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Butyroxyphene Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| SMILES | Cl.CCCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-il] butanoato; hidrocloruro |
| Mostrar más |