Learn More
Hidrobromuro de dextrometorfano monohidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra), LoGiCal
Código de producto. 30463076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463076 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463076 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0033.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Hidrobromuro de dextrometorfano monohidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextromethorphan hydrobromide hydrate
CAS 6700-34-1
Nombres de analitos o componentes Dextromethorphan hydrobromide hydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H25 N O . Br H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dextromethorphan Hydrobromide Monohydrate, Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, hydrate (1:1:1), (9 alpha,13 alpha,14 alpha)-, 9 alpha,13 alpha,14 alpha-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate (8 CI), Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate, (9 alpha,13 alpha,14 alpha)- (9 CI), (+)-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate, d-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17 H,3-5,8-11H2,1-2H3;1 H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
SMILES O.Br.COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
Nombre IUPAC (9α ,13α ,14α)-3-Metoxi-17-metilmorfinano hidrobromuro monohidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 370.324
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 369,13 g/mol