Learn More
Dextrometorfano-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextromethorphan-D3 |
| CAS | 524713-56-2 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H22 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Dextromethorphan-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(OC)cc34 |
| Nombre IUPAC | (9α ,13α ,14α)-3-metoxi-17-(trideuterometil)morfinano |
| Peso molecular (g/mol) | 274.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.2124 |