Learn More
Hidrobromuro de dextrometorfano-d3, TRC
Código de producto. 30366275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366275 50 mg 50 miligramos
30363283 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29945650MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1443149-12-9
Fórmula molecular C18H23D3BrNO • H2O
Peso molecular (g/mol) 355.331802
Sinónimo (9α,13α,14α)-3-Methoxy-d3-17-(methyl)morphinan Hydrobromide Hydrate, (+)-3-Methoxy-d3-N-(methyl-d3)morphinan Hydrobromide Hydrate, d-3-Methoxy-d3-N-(methyl-d3)morphinan Hydrobromide Hydrate
SMILES [H][C@@]1([C@@H](N(C)CC2)C3)[C@@]2(CCCC1)C4=C3C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C4.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextromethorphan O-trideuteromethyl Hydrobromide Hydrate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO.BrH/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H/t15-,17+,18+;/m1./s1/i2D3;