Learn More
Dextrina, TRC
Código de producto. 30357494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30357494 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30357494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2996085G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrin
CAS 9004-53-9
Fórmula molecular (C14 H26 O10)n
Cantidad 5 g
Sinónimo 102D, 102K, 1752S, 30AN, 37LAC19, 955SR, Amaizo 1706, Dextrid, Dextrin 10, Dextrin 101, Dextrin 102N, Dextrin 102S, Dextrin 103, Dextrin 1104, Dextrin 12, Dextrin 1719, Farinex CO 2, Farinex MJ, Fibersol 2, Fortodex, Fungal amylase starch, GLD, GOS-sugar, Globe 8051, Leiocom, Licopol, Ligament BAE 4, Ligament P 950A, Lycatab DSH, M 250, M 365, M 550, M 600, Sandec 100, Sandec 100T, Sandec 150, Sandec 250, Sandec 30, Sandec 300, Sandec 70, Tackidex 035, Tackidex 133, Tackidex C 172, Tackidex DF 165, Tackidex G 155
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17?,18?/m1/s1
SMILES C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](C(O1)O[C@@H]2[C@H](OC([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 162.14