Learn More
Dextrina, técnica, Fisher Chemical
Código de producto. 10568990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10568990 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10568990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0130/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Blanco
CAS 9004-53-9
Forma física Sólido en polvo
Número MDL 81554
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.067g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo