Learn More
Dextrano (polvo de blanco a blanquecino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10409313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10409313 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 10409313 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1580100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El dextrano puede usarse con polietilenglicol bajo ciertas condiciones en el fraccionamiento de proteínas, células, partículas de virus y otras macromoléculas. El dextrano a pH neutro puede esterilizarse en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran
Color Blanco
CAS 9004-54-0
Forma física Sólido
Fórmula molecular (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Número MDL MFCD00130935
Índice Merck 15, 2950
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Cantidad 100 g
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[3,4,5-trihidroxi-6-[[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihexanal
Peso molecular (g/mol) 504.44
PubChem CID 4125253
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 1% max.