Learn More
Dextrano (Grado Técnico~ 20K), TRC
Código de producto. 30133017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133017 100 g 100 g
30132627 50 g 50 g
30010795 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD299115100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH
Peso molecular (g/mol) 504.4
Sinónimo Dextrans, DEX 500, Detrax 40, Dextranen, Dextraven, Eudextran, Expandex, G 75, Gentran, Gentran 40, Hemodex, Hyscon, Hyskon, Infucoll, Intrader, Intradex, LMD, LMWD, LU 122, LVD, Longasteril 70, Macrodex, Macrose, Oncovertin N, Onkotin, PL 1S, Plasmafusin, Plasmodex, Plavolex, Polyglucin, Polyglusol, Promit, Rheodextran, Rheoisodex, Rheomacrodex, Rheopolyglucin, Rheopolyglucine, Rheorondex, Rheotran, Rondex, Serva G, T 10, T 110, T 150, T 20, T 250, T 4, T 40, T 5, T 500, T 6, T 70, Ultradex, α-Dextran, Dextran 1.5, Dextran 10, Dextran 1000, Dextran 10000, Dextran 110, Dextran 15, Dextran 150, Dextran 2000, Dextran 20000, Dextran 250, Dextran 3000, Dextran 40, Dextran 40000, Dextran 45, Dextran 500, Dextran 60, Dextran 70, Dextran 75, Dextran B 512, Dextran B1355, Dextran D 10, Dextran PL 1S, Dextran PT 25, Dextran PVD, Dextran RMI, Dextran T 10, Dextran T 100, Dextran T 110, Dextran T 150, Dextran T 20, Dextran T 2000, Dextran T 40, Dextran T 500, Dextran T 70;
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,6R)-2-((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihidroxi-4-metoxi-6-(metoximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)metoxi)metil)-6-etiltetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1