Learn More
Sal de sodio de sulfato de dextrano, grado reactivo, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextran sulfate sodium salt |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Nombre IUPAC | Sal sódica de sulfato de dextrano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 8.000 (Media) |
| Grado | Reactivo |