Learn More
Sal de sodio de sulfato de dextrano, grado reactivo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437870 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437870 10 g 10 g
11447870 50 g -
11457870 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437870 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210151610
CAS 9011-18-1
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Peso molecular (g/mol) 8,000
Número MDL MFCD00081551
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran sulfate sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 8000 (Average)
Grado Reactivo