Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextran sulfate sodium salt |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de etilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 6000 a 8000 |
| Grado | Clínico |