Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, aprox. M.W. 6500 - 10 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13595000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13595000 100 g 100 g
13435449 5 g 5 g
13505010 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 13595000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    403.65€ / 100 g
    Ahorro 82.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sal sódica de sulfato de dextrano, C9H11NO2, Número CAS-9011-18-1, americaína, anestesia, anestesina, benzocaína, etoforma, aminobenzoato de etilo, p-aminobenzoato de etilo, norcaína, ortesina, paratesina, 25 g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, 4-aminobenzoato de etilo, MFCD00081551, 165.192
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Peso molecular (g/mol) 40,000
Número MDL MFCD00081551
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nombre del producto químico o material Dextran sulfate sodium salt
Nombre de nota approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (25°C).
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.