Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, aprox. M.W. 6500 - 10 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13505010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13505010 25 g 25 g
13435449 5 g 5 g
13595000 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13505010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441490250
Solicitar formato a granel o personalizado
Sal sódica de sulfato de dextrano, C9H11NO2, Número CAS-9011-18-1, americaína, anestesia, anestesina, benzocaína, etoforma, aminobenzoato de etilo, p-aminobenzoato de etilo, norcaína, ortesina, paratesina, 25 g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, 4-aminobenzoato de etilo, MFCD00081551, 165.192
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9011-18-1
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Peso molecular (g/mol) 40,000
Número MDL MFCD00081551
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran sulfate sodium salt
Nombre de nota approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (25°C).
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
Envase Frasco de plástico