Learn More
Sulfato de dextrano, sal sódica, aprox. M.W. 500 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10814351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10814351 25 g Frasco de vidrio 25 g
10577390 5 g Frasco de vidrio 5 g
10656820 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10814351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433240250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    134.65€ / 25 g
    Ahorro 25.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9011-18-1 ∣ (C6H7O5)m(C6H7O5)n ∣ 40,000 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9011-18-1
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Peso molecular (g/mol) 40,000
Número MDL MFCD00081551
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nombre IUPAC etilo 4-aminobenzoato
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran sulfate sodium salt
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15,2953
Información de solubilidad colorless to light yellow
Grado Ungraded