Learn More
Sal de sodio de sulfato de dextrano (de 6000 a 8000 M.Wt), MP Biomedicals
Código de producto. 15586226 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15586226 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15586226 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210151890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00€
    1867.95€ / 500 g
    Ahorro 97.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Versatile polyanionic derivative of dextran used for research in immunology, antiviral, and antilipemic applications.
  • Sodio de sulfato de dextrano (DSS) que ha demostrado tener un valor versátil en la investigación biomédica/clínica
  • El DSS puede usarse como anticoagulante, antivírico y antilipémico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (6,000-8,000 M.Wt)
Color Blanco
CAS 9011-18-1
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Número MDL MFCD00081551
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Información de solubilidad Soluble en agua (100mg/mL - solución clara a ligeramente amarilla con vapor).
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nombre IUPAC Sal sódica de sulfato de dextrano
Peso molecular (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formula Weight (peso de la fórmula) 6,000-8,000
Grado Not Available