Learn More
Sal de sodio de sulfato de dextrano (de 36 000 a 50 000 M.Wt), grado MP, MP Biomedicals™
Código de producto. 11414352 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414352 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11414352 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0216011001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.35€
    54.60€ / 1 g
    Ahorro 2.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Color Blanco
CAS 9011-18-1
Forma física Polvo
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Número MDL MFCD00081551
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Cantidad 1 g
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.000 a 50.000