Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, grado de colitis (de 36 000 a 50 000), MP Biomedicals™
Código de producto. 12871781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12871781 100 g 100 g
11424352 10 g 10 g
15722262 25 g 25 g
11434352 50 g 50 g
11454352 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12871781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0216011080
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Induce colitis grave (enfermedad intestinal inflamatoria) en animales de laboratorio
La sal sódica de sulfato de dextrano, o DSS, es un polisacárido ramificado sulfatado sintético derivado del dextrano que tiene varios usos en la investigación biomédica y clínica. Una propiedad importante de DSS es desencadenar colitis en ratones y ratas cuando se administra en el agua potable. El DSS se une a los ácidos grasos de cadena media en el colon e induce la inflamación intestinal. DSS de grado de colitis (MW = 36.000 a 50.000) de MP Bio Es uno de los productos más utilizados según publicaciones científicas revisadas por pares.
  • Induce colitis grave (enfermedad inflamatoria intestinal)
  • El mayor contenido de azufre – 19%
  • Quiralidad más alta -+104° de rotación específica
  • pH más bajo – 6.2 en solución al 1%
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Color Blanco
pH 5 a 7,11 (solución acuosa al 1%)
CAS 9011-18-1
Forma física Polvo
Punto de ebullición de 310 °C
Punto de fusión 92 °C
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Número MDL MFCD00081551
Información de solubilidad Soluble en agua
Cantidad 100 g
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nombre IUPAC Sal sódica de sulfato de dextrano
Peso molecular (g/mol) 40,000
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para inducir colitis ulcerosa en animales y para estudiar ampliamente el desarrollo del cáncer de colon en relación con la inflamación colónica
Grado Grado de colitis
Humedad <10%
Envase Recipiente de plástico
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.