Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, grado de colitis (de 36 000 a 50 000), MP Biomedicals™
Código de producto. 11454352 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Cantidad Packungsgröße
11454352 500 g 500 g
11424352 10 g 10 g
15722262 25 g 25 g
11434352 50 g 50 g
12871781 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11454352 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0216011090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3770.00€
    3289.65€ / 500 g
    Ahorro 480.35€
    12% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Induce colitis grave (enfermedad intestinal inflamatoria) en animales de laboratorio
La sal sódica de sulfato de dextrano, o DSS, es un polisacárido ramificado sulfatado sintético derivado del dextrano que tiene varios usos en la investigación biomédica y clínica. Una propiedad importante de DSS es desencadenar colitis en ratones y ratas cuando se administra en el agua potable. El DSS se une a los ácidos grasos de cadena media en el colon e induce la inflamación intestinal. DSS de grado de colitis (MW = 36.000 a 50.000) de MP Bio Es uno de los productos más utilizados según publicaciones científicas revisadas por pares.
  • Induce colitis grave (enfermedad inflamatoria intestinal)
  • El mayor contenido de azufre – 19%
  • Quiralidad más alta -+104° de rotación específica
  • pH más bajo – 6.2 en solución al 1%
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Color Blanco
pH 5 a 7,11 (solución acuosa al 1%)
CAS 9011-18-1
Forma física Polvo
Punto de ebullición de 310 °C
Punto de fusión 92 °C
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Número MDL MFCD00081551
Información de solubilidad Soluble en agua
Cantidad 500 g
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nombre IUPAC Sal sódica de sulfato de dextrano
Peso molecular (g/mol) 40,000
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para inducir colitis ulcerosa en animales y para estudiar ampliamente el desarrollo del cáncer de colon en relación con la inflamación colónica
Grado Grado de colitis
Humedad <10%
Envase Recipiente de plástico
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dextran Sodium Sulfate, MW = 36,000-50,000
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.