Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, grado de colitis (de 36 000 a 50 000), MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosBeskrivelse
Induce colitis grave (enfermedad intestinal inflamatoria) en animales de laboratorio
La sal sódica de sulfato de dextrano, o DSS, es un polisacárido ramificado sulfatado sintético derivado del dextrano que tiene varios usos en la investigación biomédica y clínica. Una propiedad importante de DSS es desencadenar colitis en ratones y ratas cuando se administra en el agua potable. El DSS se une a los ácidos grasos de cadena media en el colon e induce la inflamación intestinal. DSS de grado de colitis (PM = 36 000 a 50 000) de MP Bio es uno de los productos más utilizados según las publicaciones científicas revisadas por pares.
- Induce colitis grave (enfermedad inflamatoria intestinal)
- Mayor contenido de azufre – 19 %
- Mayor quiralidad: +104° de rotación específica
- pH más bajo – 6,2 en solución al 1 %
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 7.11 (1% aqueous solution) |
| CAS | 9011-18-1 |
| Forma física | Polvo |
| Punto de ebullición | 310°C |
| Punto de fusión | 92°C |
| Fórmula molecular | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| Número MDL | MFCD00081551 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Vis mere |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.