Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, grado de colitis (de 36 000 a 50 000), MP Biomedicals™
Product Code. 11424352 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Unit Size:
10 g
100 g
25 g
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11424352 10 g 10 g
15722262 25 g 25 g
11434352 50 g 50 g
12871781 100 g 100 g
11454352 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11424352 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0216011010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    166.95€ / 10 g
    Ahorro 39.05€
    18% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Induce colitis grave (enfermedad intestinal inflamatoria) en animales de laboratorio
La sal sódica de sulfato de dextrano, o DSS, es un polisacárido ramificado sulfatado sintético derivado del dextrano que tiene varios usos en la investigación biomédica y clínica. Una propiedad importante de DSS es desencadenar colitis en ratones y ratas cuando se administra en el agua potable. El DSS se une a los ácidos grasos de cadena media en el colon e induce la inflamación intestinal. DSS de grado de colitis (MW = 36.000 a 50.000) de MP Bio Es uno de los productos más utilizados según publicaciones científicas revisadas por pares.
  • Induce colitis grave (enfermedad inflamatoria intestinal)
  • El mayor contenido de azufre – 19%
  • Quiralidad más alta -+104° de rotación específica
  • pH más bajo – 6.2 en solución al 1%
Specifications
Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Color Blanco
pH 5 a 7,11 (solución acuosa al 1%)
CAS 9011-18-1
Forma física Polvo
Punto de ebullición de 310 °C
Punto de fusión 92 °C
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Número MDL MFCD00081551
Información de solubilidad Soluble en agua
Cantidad 10 g
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nombre IUPAC Sal sódica de sulfato de dextrano
Peso molecular (g/mol) 40,000
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para inducir colitis ulcerosa en animales y para estudiar ampliamente el desarrollo del cáncer de colon en relación con la inflamación colónica
Grado Grado de colitis
Humedad <10%
Envase Recipiente de plástico
Show More Show Less
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.