Descripción
El sulfato de dextrano es un derivado polianiónico del dextrano producido por la esterificación del dextrano con ácido clorosulfónico.El sulfato de dextrano sódico (DSS) es la sal sódica que es un polvo blanco a blanquecino soluble libremente en agua y soluciones de sal que forma una solución estable y transparente.
- El contenido de azufre es de aproximadamente el 17 %, lo que corresponde a un promedio de 1,9 grupos de sulfato por residuo de glucosilo de la molécula de dextrano
- Su alta pureza y calidad uniforme permiten su uso en los sectores farmacéutico y biotecnológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextran sulfate |
| Color | Blanco a blanquecino |
| pH | 5,0 a 7,5 (solución acuosa al 1%) |
| CAS | 9011-18-1 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula molecular | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| Número MDL | MFCD00081551 |
| Sinónimo | dextran sulfate sodium, DSS |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.