Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextran Sulfate |
| Color | Polvo blanco |
| CAS | 9011-18-1 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| Número MDL | MFCD00081551 |
| Sinónimo | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
| Clave InChI | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
| Mostrar más |