Learn More
Abcam Sulfato de Dextrán, polímero de anhidroglucosa, 500.000 g/mol, sólido, 10 g
Código de producto. 32120450 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120450 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 32120450 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab14656910g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Polímero de anhidroglucosa utilizado para la hibridación de sonda y la precipitación selectiva de lipoproteínas.
  • Peso molecular: 500.000 g/mol
  • Forma: Sólida
  • Composición: 100% sulfato de Dextrano
  • Aplicaciones: Precipitación selectiva de lipoproteínas, hibridación por sonda de ADN inmovilizado en membrana, liberación de ADN de complejos ADN-histona e inhibición de la unión del ARN a los ribosomas
  • Beneficio clave: Acelera la tasa de hibridación por sonda en 10 veces cuando se usa como aditivo
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Tampón 100% sulfato de Dextrán
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formulario Sólido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana Lipoproteínas, ADN, ARN
Formulación 100% sulfato de Dextrán
Cantidad 10 g
Para utilizar con (aplicación) Precipitación selectiva de lipoproteínas, hibridación por sonda de ADN inmovilizado en membrana, liberación de ADN de complejos ADN-histonas, inhibición de la unión del ARN a los ribosomas