Learn More
Dextrano sin pirógenos clínico MP Biomedicals
Código de producto. 11497860 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497860 100 g 100 g
11487860 50 g 50 g
11407870 500 g 500 g
11417870 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11497860 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210151480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    183.75€ / 100 g
    Ahorro 9.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Peso molecular (g/mol) 504.44
Número MDL MFCD00130935
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran
Nombre de nota Sin pirógenos
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC Dextrano
Formula Weight (peso de la fórmula) De 200.000 a 300.000
Grado Clínico