Learn More
Dextran, MW ca 40,000, Thermo Scientific™
Dextran, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer. It is mainly used to increase electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity).
39.65€ - 664.65€
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular C18H32O16
Peso molecular (g/mol) 504.438
Número MDL MFCD00130935
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15445869
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.09
10g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
43.40€
39.65€ / 10 g
Ahorro 3.75€
8% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
15455869
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.18
50g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
121.00€
108.65€ / 50 g
Ahorro 12.35€
10% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Edge
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
15465869
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.22
100g
213.00€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Edge
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
15475869
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.36
500g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
738.00€
664.65€ / 500 g
Ahorro 73.35€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Dextran is a glucose polymer biosynthesized by the non-pathogenic Leuconostoc mesenteroides
Application
  • Dextran is a complex branched glucan that can be used to enhance electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity)
  • This compound promotes the activation of plasminogen by inhibiting α-2 antiplasmin
  • Dextran can be used to reduce thrombosis in animal models
  • It is used in osmotic stress techniques where osmotic pressure is applied to biological molecules
  • Dextran can be used as an immobilization agent in biosensors
Especificaciones
9004-54-0
504.438
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
4125253
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
C18H32O16
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Especificaciones
Dextran
C18H32O16
14,2948
Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethylene glycol and glycerol.
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
504.438
≈40 kd
9004-54-0
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
4125253
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-677-5
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9246000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures