Learn More
Dextran, MW ca 40,000, Thermo Scientific™
Dextran, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer. It is mainly used to increase electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity).
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63690.36
728.81 EUR hasta el 2026-09-25
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27966" para aplicar la oferta.
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15475869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    738.00€
    664.65€ / 500 g
    Ahorro 73.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Dextran is a glucose polymer biosynthesized by the non-pathogenic Leuconostoc mesenteroides
Application
  • Dextran is a complex branched glucan that can be used to enhance electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity)
  • This compound promotes the activation of plasminogen by inhibiting α-2 antiplasmin
  • Dextran can be used to reduce thrombosis in animal models
  • It is used in osmotic stress techniques where osmotic pressure is applied to biological molecules
  • Dextran can be used as an immobilization agent in biosensors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
9004-54-0
504.438
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
4125253
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
C18H32O16
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Especificaciones
Dextran
C18H32O16
14,2948
Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethylene glycol and glycerol.
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
4125253
9004-54-0
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
500g
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
504.438
≈40 kd
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Caduca: 2026-09-25
La curiosidad va más allá
código promocional: 27966
Impulse el descubrimiento gracias al ahorro en todo el flujo de trabajo de investigación: celular con el respaldo de nuestra cartera de productos Gibco™, expresión génica con la tecnología de Applied Biosystems™ y expresión de proteínas facilitada por Invitrogen™ y Thermo Scientific™.
Aplicar promoción y agregar...