Learn More
Dextrano, MP Biomedicals™
Código de producto. 11410686 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410686 100 g 100 g
11490676 10 g 10 g
11420686 500 g 500 g
11430686 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11410686 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218014080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Mejora el rendimiento de las proteínas inmovilizadas que actúan sobre las macromoléculas. Dextrano, MP Biomedicals es un polisacárido ramificado compuesto por unidades de glucosa lineales de enlace α (1→6) y ramas iniciadas de enlace α (1
En función de su peso molecular tiene diferentes usos en diferentes campos.
  • Se puede utilizar como separadores largos e hidrófilos para mejorar la libertad de movimiento de las proteínas conjugadas/enlazadas.
  • Puede derivarse para su uso en sistemas biosensores
  • Otras aplicaciones incluyen: aglutinante de plaquetas, extensor de volumen plasmático, regulador de presión osmótica, estabilizador, medios de separación de órganos, componente de matriz, copolímero, microportador, agente de unión, modificador de viscosidad, antitrombótico, lubricante y componente de estructura física.
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Peso molecular (g/mol) 504.44
Número MDL MFCD00130935
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[3,4,5-trihidroxi-6-[[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Tekniske data
Forma física Polvo
Información de solubilidad Muy soluble en agua (50mg/mL), ligeramente soluble en alcohol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,000-90,000
Grado Clínico
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.