Learn More
Dextrano, MW - 86.000 (Promedio), MP Biomedicals
Código de producto. 11497304 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11497304 100 g
1 options
Código de producto. 11497304 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520519580
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran, MW - 86.000 (Aver.)
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Número MDL MFCD00130935
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Cantidad 100 g
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Nombre IUPAC Dextrano
Peso molecular (g/mol) 504.44
PubChem CID 4125253