Learn More
Dextrano, proporción elevada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10156890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10156890 100 g Frasco de vidrio 100 g
10185313 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10156890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    112.65€ / 100 g
    Ahorro 12.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Peso molecular (g/mol) 504.44
Número MDL MFCD00130935
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[3,4,5-trihidroxi-6-[[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran
Color Blanco
Nombre de nota High Fraction
pH 4.5 to 7.0 (6% aq. soln.)
Forma física Polvo
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. 250000
Fórmula lineal C6H10O5
Índice Merck 15, 2950
Cantidad 100 g
Grado Bioquímica
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 9.0% max.
Envase Frasco de vidrio
Viscosidad 0.4 to 0.5 (1% sol,37°C)