Learn More
P.M. 60,0 grado clínico de dextrano, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400686 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Peso molecular: 60.000 - 90.000 g/mol
Código de producto.
11400686 Peso molecular: 60.000 - 90.000 g/mol
1 options
Código de producto. 11400686 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218014050
Polisacárido ramificado formado por unidades de glucosa lineales de enlace α (1--6) y ramas iniciadas de enlace α (1--3).
  • Varía en tamaño de 10 000 a 150 000 Kd.
  • En función de su peso molecular tiene diferentes usos en diferentes campos.
  • El uso de dextranos como separadores largos e hidrófilos mejora el rendimiento de las proteínas inmovilizadas que actúan sobre las macromoléculas.
  • Los dextranos se utilizan en muchas aplicaciones como aglutinantes de plaquetas, extensores de volumen plasmático, reguladores de presión osmótica, estabilizadores, medios de separación de órganos, componentes de matriz, copolímeros, microportadores, agentes de unión, modificadores de viscosidad, antitrombóticos, lubricantes y componentes de estructura física.
  • Se pueden utilizar como separadores largos e hidrófilos para mejorar el rendimiento (libertad de movimiento) de las proteínas conjugadas/enlazadas.
  • Los dextranos pueden derivarse para su uso en sistemas biosensores.
  • Para uso exclusivo en investigación (RUO). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Polvo blanco
Número MDL MFCD00130935
Información de solubilidad Very soluble in water (50 mg/mL), slightly soluble in alcohol
Grado Clínico