Learn More
Dexrazoxano, TRC
Código de producto. 30359795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359795 250 mg 250 miligramos
30356168 50 mg 50 miligramos
30360981 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD299050250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24584-09-6
Fórmula molecular C11 H16 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 268.27
Sinónimo 2,6-Piperazinedione, 4,4'-[(1S)-1-methyl-1,2-ethanediyl]bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, (S)-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi-, (+)- (8CI), 4,4'-[(1S)-1-Methyl-1,2-ethanediyl]bis[2,6-piperazinedione], (+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, ADR 529, Dexrazoxane, ICRF 187, NSC 169780, Savene, Totect, Zinecard
Nombre IUPAC 4-[(2S)-2-(3,5-dioxopiperazina-1-il)propil]piperazina-2,6-diona
SMILES C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexrazoxane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1172