Learn More
Dexrazoxane, MedChemExpress
Código de producto. 16428538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16428538 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16428538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0581
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Dexrazoxane (ICRF-187) is a cardioprotective agent.
Dexrazoxane (ICRF-187) is a cardioprotective agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexrazoxane
CAS 24584-09-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16N4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo ICRF-187 ADR-529 NSC-169780
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (93.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 268.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death