Learn More
Dexrazoxane hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16437946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437946 100 mg 100 miligramos
16428208 10 mg 10 miligramos
16414107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16437946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76201
MedChemExpress Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexrazoxane hydrochloride
CAS 149003-01-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H18Cl2N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo ICRF-187 hydrochlorideADR-529 hydrochlorideNSC-169780 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (146.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (58.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 341.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.19
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation