Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Nitrile Gloves, Powder-Free
Descripción
- Desechables.
- Certificados para el contacto con alimentos.
- Sin polvo para reducir el riesgo de transferencia de este a los productos.
- Hechos de 100 % nitrilo.
- Adecuados para la preparación de productos alimenticios grasientos.
- Resistente a aceites, grasas y detergentes.
- Alternativa para usuarios alérgicos al látex.
- Nivel muy bajo de proteína residual.
- Patrón en relieve para mejorar el agarre.
- Tratado para evitar la aparición de bacterias.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, norma básica EN 420-2003 CEE, EN 374-2003 sobre riesgos químicos y protección contra los microorganismos, EN 455 1&2 sobre los guantes no reutilizables de uso médico, normativa CE 1934/2004 : Contacto con alimentos, categoría CE PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/0912/0707, número de declaración CE 0075/797/162/09/12/0707 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Patrón en relieve |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (métrico) | 0,18mm |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?