Learn More
Dexpropranolol, Mikromol™
Descripción
Dexpropranolol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexpropranolol |
| CAS | 5051-22-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Dexpropranolol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (2R)-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-, (+)- (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (R)-, (+)-(R)-Propranolol, (+)-Propranolol, (2R)-Propranolol, (R)-(+)-Propranolol, (R)-Propranolol, Dexpropranolol, Dextropropranolol, d-Propranolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |