Learn More
Dexpropranolol, LoGiCal
Código de producto. 30459419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459419 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459419 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3350.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexpropranolol
CAS 5051-22-9
Nombres de analitos o componentes Dexpropranolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (2R)-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-, (+)- (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (R)-, (+)-(R)-Propranolol, (+)-Propranolol, (2R)-Propranolol, (R)-(+)-Propranolol, (R)-Propranolol, Dexpropranolol, Dextropropranolol, d-Propranolol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC (2R)-1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 259.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1572 g/mol