Learn More
Dexpramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457298 10 mg 10 miligramos
16413317 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16457298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17355A
MedChemExpress Dexpramipexole dihydrochloride ((R)-Pramipexole dihydrochloride) is a neuroprotective agent and weak non-ergoline dopamine agonist.
Dexpramipexole dihydrochloride ((R)-Pramipexole dihydrochloride) is a neuroprotective agent and weak non-ergoline dopamine agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexpramipexole dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 104632-27-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H19Cl2N3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo (R)-Pramipexole dihydrochlorideR-(+)-Pramipexole dihydrochlorideKNS-760704 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.80 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (351.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 284.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.25
Porcentaje de pureza 98.0%