Learn More
Dexon, TRC
Código de producto. 30360012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360012 50 mg 50 miligramos
30355215 100 mg 100 miligramos
30348963 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29960350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-56-7
Fórmula molecular C8 H10 N3 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 251.24
Sinónimo Diazenesulfonic acid, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzenediazosulfonic acid, p-(dimethylamino)-, sodium salt (6CI, 7CI, 8CI), Diazenesulfonic acid, [4-(dimethylamino)phenyl]-, sodium salt (9CI), 4-Dimethylaminobenzendiasulfonic acid sodium salt, BAY 22555, BAY 5072, Bayer 22555, Bayer 5072, DAPA, DAPA (pesticide), Deksonal, Dexon, Dexon (pesticide), Dexon 70, Dexoxon, Fenaminosulf, Lesan, p-(Dimethylamino)benzenediazosulfonic acid sodium salt, p-Diazodimethylaniline sodium sulfonate, sodium (E)-[4-(dimethylamino)phenyl]diazenesulfonate, Sodium 4-(dimethylamino)benzenediazosulfonate, sodium 4-dimethylaminobenzenediazosulphonate, Sodium [4-(dimethylamino)phenyl]diazenesulfonate, Sodium p-(dimethylamino)benzenediazosulfonate
Nombre IUPAC sodio; N-[4-(dimetilamino)fenil]iminosulfamato
SMILES [Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenaminosulf
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0341