Learn More
Dexmedetomidina, TRC
Código de producto. 30010689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010689 100 mg 100 miligramos
30004126 50 mg 50 miligramos
30006666 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD299000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113775-47-6
Fórmula molecular C13 H16 N2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Sinónimo Dexmedetomidine
Nombre IUPAC 4-[(1S)-1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol
SMILES C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexmedetomidine
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1313
Porcentaje de pureza >95%