Learn More
Clorhidrato de dexmedetomidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexmedetomidine Hydrochloride |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.108 |