Learn More
Clorhidrato de dexmedetomidina, Mikromol™
Código de producto. 30050477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30050477 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30050477 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3355.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de dexmedetomidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Nombres de analitos o componentes Dexmedetomidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dexmedetomidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
SMILES Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Nombre IUPAC 4-[(1S)-1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 236.74
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.108 g/mol