Learn More
Dexmedetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexmedetomidine hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 145108-58-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H17ClN2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | (+)-Medetomidine hydrochloride(S)-Medetomidine hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (1056.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM) |
| Mostrar más |