Learn More
Clorhidrato de dexmedetomidina, LoGiCal
Código de producto. 30464258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464258 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464258 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3355.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Nombres de analitos o componentes Dexmedetomidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dexmedetomidine Hydrochloride, 4-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride, Dexdomitor, Dex, (S)-1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl] Monohydrochloride, Dexmetomidine, Precedex
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Nombre IUPAC 4-[(1S)-1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 236.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.108 g/mol