Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de dexmedetomidina
Código de producto. 16574484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16574484 250 mg 250 miligramos
16564484 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574484 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465432500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145108-58-3
Fórmula molecular C13H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 236.74
Clave InChI VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 5-[(1S)-1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol
SMILES [H+].[Cl-].C[C@H](C1=CN=CN1)C1=CC=CC(C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexmedetomidine hydrochloride
Punto de fusión 158.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dexmedetomidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexmedetomidine hydrochloride