Learn More
Dexlansoprazol, Mikromol
Código de producto. 30460361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30460361 250 mg
1 options
Código de producto. 30460361 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3995.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dexlansoprazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Lansoprazole
CAS 138530-94-6
Nombres de analitos o componentes (R)-Lansoprazole
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 2-[(R)-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, (R)-, 2-[(R)-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (+)-Lansoprazol, (+)-Lansoprazole, (R)-2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (R)-2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (R)-Lansoprazole, Dexilant, Dexlansoprazole, Dextrolansoprazole, R-(+)-Lansoprazole, T 168390, TAK 390
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1C[S@@](=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-[(R)-[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metilsulfinil]-1~{H}-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 369.36147
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0759 g/mol