Learn More
Dexketoprofeno trometamol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexketoprofen Trometamol |
| CAS | 156604-79-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H14 O3 . C4 H11 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (αS)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (S)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (αS)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1) (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (S)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (αS)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt) (9CI), (S)-Ketoprofen trometamol, Dexketoprofen Tromethamine salt, Dexketoprofen trometamol, S-(+)-Ketoprofen trometamol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NC(CO)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol; ácido (2S)-2-(3-benzoilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 375.42 |
| Mostrar más |