Learn More
Dexketoprofeno, Mikromol™
Descripción
Dexketoprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-Ketoprofen |
| CAS | 22161-81-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-(+)-Ketoprofen |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Hydratropic acid, m-benzoyl-, (+)- (8CI), (+)-(S)-m-Benzoylhydratropic acid, (+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+)-3-Benzoylhydratropic acid, (+)-Ketoprofen, (2S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-Ketoprofen, Arveles, Dexketoprofen, S-(+)-Ketoprofen, (alphaS)-3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (S)-, (+)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(3-benzoilfenil)propanoico |
| Mostrar más |