Learn More
Éster metílico de dexketoprofeno, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de dexketoprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexketoprofen Methyl Ester |
| CAS | 81601-91-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Dexketoprofen Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dexketoprofen Methyl Ester, (S)-Methyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid methyl ester, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, methyl ester, (S)-, (S)-Ketoprofen methyl ester, Ketoprofen Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(3-benzoilfenil)propanoato de metilo |
| Mostrar más |