Learn More
Dexketoprofeno, LoGiCal
Código de producto. 30461251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461251 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461251 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3535.08
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Ketoprofen
CAS 22161-81-5
Nombres de analitos o componentes (S)-(+)-Ketoprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydratropic acid, m-benzoyl-, (+)- (8CI), (+)-(S)-m-Benzoylhydratropic acid, (+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+)-3-Benzoylhydratropic acid, (+)-Ketoprofen, (2S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-Ketoprofen, Arveles, Dexketoprofen, S-(+)-Ketoprofen, (alphaS)-3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (S)-, (+)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(3-benzoilfenil)propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 254.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0943 g/mol