Learn More
Éster isopropílico de dexketoprofeno, Mikromol™
Código de producto. 17969859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17969859 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17969859 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3535.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de dexketoprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexketoprofen Isopropyl Ester
CAS 851775-73-0
Nombres de analitos o componentes Dexketoprofen Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dexketoprofen Isopropyl Ester, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O3/c1-13(2)22-19(21)14(3)16-10-7-11-17(12-16)18(20)15-8-5-4-6-9-15/h4-14H,1-3H3/t14-/m0/s1
SMILES CC(C)OC(=O)[C@@H](C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2S)-2-(3-benzoilfenil)propanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 296.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1412 g/mol